Få mere at vide
Samariumfolie, 0,75 mm (0,03 in.) tyk, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359288
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11359288 25 x 25 mm 25mm
11306209 50 x 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043218.FF
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-19-9 | Molekylær formel: Sm | Molekylvægt: 150,36 g/mol
Bruges i kontrolstænger i atomreaktorer, som katalysator i organisk kemi, som pyroforisk metal i lettere flint og som kerne i kulbuelampeelektroder. Bruges også i legeringer med kobolt til at lave stærke permanente magneter.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
  • Pakket i mylar under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-19-9
Molekylær formel Sm
Molekylvægt (g/mol) 150.36
MDL nummer MFCD00011233 MFCD00151299
InChI nøgle KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
IUPAC navn samarium
SMIL [Sm]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium foil
Navn note 0,75 mm (0,03 tommer) tyk
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Lugtfri
Emballage Mylar under argon
Vægt ≈3,7g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Procent renhed 99.9%