Få mere at vide
Samariumfolie, 0,025 mm (0,001 tommer) tyk, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436125
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
Emballage:
Mylar under argon
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15436125 25 x 25 mm Mylar under argon Hver
1 options
Artikelnummer. 15436125 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035448.FF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 7440-19-9 | Sm | 150.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium foil
Farve Sølv
Navn note 0,025 mm (0,001 tommer) tyk
CAS 7440-19-9
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Lugtfri
Emballage Mylar under argon
Vægt ≈0,12g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (REO)
Molekylær formel Sm
MDL nummer MFCD00011233 MFCD00151299
FN nummer UN3178
Synonym samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
InChI nøgle KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Sm]
IUPAC navn samarium
Molekylvægt (g/mol) 150.36
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
Procent renhed 99.9%