Få mere at vide
Samarium cobalt, REacton™, Sm 33%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Samarium cobalt |
| Navn note | Intermetallic, Magnet Alloy Additive |
| Fysisk form | fint pulver |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN3089 |
| Grad | Reacton |
| Lugt | Odorless |