Tekniske data
| Kogepunkt | 1778.0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Samarium |
| Smeltepunkt | 1072,0 °C |
| Navn note | 40 Mesh |
| Farve | Grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99.9% |
| Lineær formel | Sm |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Samarium, powder
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 3
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.