Få mere at vide
Salvinorin B 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309365
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309365 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309365 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16904950AL100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salvinorin B
CAS 92545-30-7
Analyt- eller komponentnavne Salvinorin B
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H26 O7
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Salvinorin B
InChI formel InChI=1S/C21H26O7/c1-20-6-4-12-19(25)28-15(11-5-7-27-10-11)9-21(12,2)17(20)16(23)14(22)8-13(20)18(24)26-3/h5,7,10,12-15,17,22H,4,6,8-9H2,1-3H3/t12-,13-,14-,15-,17-,20-,21-/m0/s1
SMIL COC(=O)[C@@H]1C[C@H](O)C(=O)[C@H]2[C@@]1(C)CC[C@H]3C(=O)O[C@@H](C[C@]23C)c4cocc4
IUPAC navn methyl (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-2-(furan-3-yl)-9-hydroxy-6a,10b-dimethyl-4,10-dioxo-2,4a,5,6,7,8,9,10a-octahydro-1H-benzo[f]isochromene-7-carboxylate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 390.43
Mængde 1 ml
Formel vægt 390.1679 g/mol