Få mere at vide
Salvinorin B 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Salvinorin B |
| CAS | 92545-30-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Salvinorin B |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H26 O7 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Salvinorin B |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O7/c1-20-6-4-12-19(25)28-15(11-5-7-27-10-11)9-21(12,2)17(20)16(23)14(22)8-13(20)18(24)26-3/h5,7,10,12-15,17,22H,4,6,8-9H2,1-3H3/t12-,13-,14-,15-,17-,20-,21-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@@H]1C[C@H](O)C(=O)[C@H]2[C@@]1(C)CC[C@H]3C(=O)O[C@@H](C[C@]23C)c4cocc4 |
| Vis mere |