Få mere at vide
Salvianolic Acid F, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Salvianolic Acid F |
| CAS | 158732-59-3 |
| Molekylær formel | C17 H14 O6 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (2E)-3-[2-[(1E)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethenyl]-3,4-dihydroxyphenyl]-2-propenoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14O6/c18-13-6-2-10(9-15(13)20)1-5-12-11(4-8-16(21)22)3-7-14(19)17(12)23/h1-9,18-20,23H,(H,21,22)/b5-1+,8-4+ |
| SMIL | OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1\C=C\c2ccc(O)c(O)c2 |
| IUPAC navn | (E)-3-[2-[(E)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethenyl]-3,4-dihydroxyphenyl]prop-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.289 |
| Formel vægt | 314.079 |