Få mere at vide
Salvianolic acid A, MedChemExpress
Beskrivelse
Salvianolic acid A could protect the blood brain barrier through matrix metallopeptidase 9 (MMP-9) inhibition and anti-inflammation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Salvianolic acid A |
| CAS | 96574-01-5 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H22O10 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (168.53 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1=CC=C(/C=C/C(O[C@@H](C(O)=O)CC2=CC(O)=C(O)C=C2)=O)C(/C=C/C3=CC(O)=C(O)C=C3)=C1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 494.45 |
| Formel vægt | 494.45 |
| Vis mere |