Få mere at vide
Salubrinal, TRC
Artikelnummer. 30418005
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30418005 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30418005 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS10055010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salubrinal
CAS 405060-95-9
Molekylær formel C21 H17 Cl3 N4 O S
Mængde 10 mg
Synonym (2E)-3-phenyl-N-[2,2,2-trichloro-1-[[(8-quinolinylamino)thioxomethyl]amino]ethyl]-2-propenamide
InChI formel InChI=1S/C21H17Cl3N4OS/c22-21(23,24)19(27-17(29)12-11-14-6-2-1-3-7-14)28-20(30)26-16-10-4-8-15-9-5-13-25-18(15)16/h1-13,19H,(H,27,29)(H2,26,28,30)/b12-11+
SMIL ClC(Cl)(Cl)C(NC(=S)Nc1cccc2cccnc12)NC(=O)\C=C\c3ccccc3
IUPAC navn (E)-3-phenyl-N-[2,2,2-trichloro-1-(quinolin-8-ylcarbamothioylamino)ethyl]prop-2-enamid
Molekylvægt (g/mol) 479.81
Formel vægt 478.0189