Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Salubrinal
Beskrivelse
Salubrinal er en selektiv hæmmer af eIF2α (eukaryot translation initiation factor 2 α-subunit) defosforylering, som hæmmer global proteintranslation. Salubrinal er en specifik hæmmer af ER stressinduceret apoptose.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 mg |
| Oversigt | Bleg brun |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Formel vægt | 479,81 g/mol |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Produkttype | Apoptose reagens |
| Form | Pulver |