Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Salubrinal
Artikelnummer. 15436259
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15436259 5 mg -
15446259 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436259 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64192.#0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Salubrinal er en selektiv hæmmer af eIF2α (eukaryot translation initieringsfaktor 2α -underenhed) dephosphorylering, hæmmer global proteintranslation. Salubrinal er en specifik hæmmer af ER Stress-induceret apoptose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 405060-95-9
Molekylær formel C21H17Cl3N4OS, C21H17Cl3N4OS
Synonym eIF-2alfa-hæmmer; SAL
Tekniske data
Mængde 5 mg
Oversigt Bleg brun
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Formel vægt 479,81 g/mol
Følsomhed Lysfølsom
Produkttype Apoptose reagens
Form Pulver
InChI nøgle LCOIAYJMPKXARU-UHFFFAOYNA-N
SMIL ClC(Cl)(Cl)C(NC(=S)NC1=C2N=CC=CC2=CC=C1)NC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
IUPAC navn 3-phenyl-N-(2,2,2-trichloro-1-{[(quinolin-8-yl)carbamothioyl]amino}ethyl)prop-2-enamide
Molekylvægt (g/mol) 479.80