missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Saluamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4-chloro-5-sulfamoylbenzoic acid |
| CAS | 3086-91-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7 H7 Cl N2 O4 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Amino-4-chloro-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Imp. C (EP), 2-Amino-4-chloro-5-sulfamoylbenzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClN2O4S/c8-4-2-5(9)3(7(11)12)1-6(4)15(10,13)14/h1-2H,9H2,(H,11,12)(H2,10,13,14) |
| SMIL | Nc1cc(Cl)c(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 2-amino-4-chloro-5-sulfamoylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.66 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?