Få mere at vide
Hamilton™ SaltLine™ Luer Lock sprøjter
Artikelnummer. p-8543021
Volumen (metrisk):
250μ L
5 ml
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10491591
Brand: Hamilton™ 203260
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vælg disse sprøjter, når et præcist flow er afgørende for næsten enhver applikation.
  • PTFE luer lock-terminering er ekstremt almindelig, da den giver de mest fleksible muligheder for tilslutning af slanger
  • Fås i en række volumener
  • Anvendelser omfatter mikrofluidik, lægemiddel-/ernæringsinfusioner, elektrospinning, massespektrometerkalibrering, cellefodring og mere
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Borosilikatglas, PTFE, UHMWPE
Oversigt Gassteriliserbar
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Tryk 200 psig (13,8 bar)
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Model- 1005
Min. Temperatur (metrisk) 20 °C
Mængde 1/Pk.
Volumen (metrisk) 5 ml
Tilslutningstype Luer-lås