Få mere at vide
Hamilton™ SaltLine™ Luer Lock sprøjter
Volumen (metrisk):
250μ L
5 ml
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- PTFE luer lock-terminering er ekstremt almindelig, da den giver de mest fleksible muligheder for tilslutning af slanger
- Fås i en række volumener
- Anvendelser omfatter mikrofluidik, lægemiddel-/ernæringsinfusioner, elektrospinning, massespektrometerkalibrering, cellefodring og mere
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Borosilikatglas, PTFE, Rustfrit stål, UHMWPE |
| Produkttype | SaltLine Luer Lock Gastæt sprøjte |
| Volumen (metrisk) | 10 ml |
| Til brug med (udstyr) | Laboratorie sprøjtepumper |
| Tilslutningstype | Luer-lås |