Få mere at vide
Hamilton™ SaltLine™ Luer Lock sprøjter
Volumen (metrisk):
250μ L
5 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- PTFE luer lock-terminering er ekstremt almindelig, da den giver de mest fleksible muligheder for tilslutning af slanger
- Fås i en række volumener
- Anvendelser omfatter mikrofluidik, lægemiddel-/ernæringsinfusioner, elektrospinning, massespektrometerkalibrering, cellefodring og mere
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Borosilikatglas, PTFE, UHMWPE |
| Oversigt | Gassteriliserbar |
| Produkttype | Gastæt sprøjte |
| Maks. Tryk | 200 psig (13,8 bar) |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Model- | 1005 |
| Min. Temperatur (metrisk) | 20 °C |
| Mængde | 1/Pk. |
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| Vis mere |