Få mere at vide
Cole-Parmer™ Salt vinduer
Artikelnummer. 11765349 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
IR-spektroskopi
Tykkelse:
4 mm
Diameter (metrisk):
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Tykkelse Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11765349 IR-spektroskopi 4 mm 25 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11765349 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 8300156
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00 DKK
    442.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 189.03 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Cole-Parmer Saltvinduer, til brug med: IR-spektroskopi, Antal: 1 Hver, Steril, Tykkelse: 4 mm
Tekniske data
Type Salt vindue
Diameter (metrisk) 25 mm
Til brug med (applikation) IR-spektroskopi
Mængde 1 stk.
Tykkelse 4 mm