Få mere at vide
MP Biomedicals™ Salt Mix USP XIV
Artikelnummer. 11495662 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
2 kg
10 kg
50 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11495662 2 kg
11405672 10 kg
11415672 50 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495662 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0290285002
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Mineralblanding til gnaverkost.
  • Calcium Carbonate 6.86%
  • Calcium Citrate 30.83%
  • Calcium Biphosphate Monobasic 11.28%
  • Manganese Carbonate 3.52%
  • Magnesium Sulfate.7H2O 3.83%
  • Potassium Chloride 12.47%
  • Dipotassium Phosphate 21.88%
  • Sodium Chloride 7.71%
  • Copper Sulfate.5H2O 0.00777%
  • Ferric Citrate (16-17% Fe) 1.52815%
  • Manganese Sulfate.H2O 0.02008%
  • Potassium Aluminum Sulfate 0.00923%
  • Potassium Iodide 0.00405%
  • Sodium Fluoride 0.05070%
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Til brug med (applikation) Gnaver kost
Mængde 2 kg