Få mere at vide
Ebro Electronic™ SSX 210 saltmålersæt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11748618
Rækkevidde:
0 til 100
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11748618
Brand: Ebro Electronic™ 13405211
SSX 210 saltmåleren bruges til at måle saltindholdet i flydende og halvfaste fødevarer, såsom kød, pålæg, ost, salater mm.
SSX 210 Salt Meter bruges til at måle saltindholdet i flydende og halvfaste fødevarer, såsom kød, pålæg, ost, salater etc. Målingen udføres ved bestemmelse af den elektriske ledningsevne, da den er afhængig af saltindholdet.
  • Bestemmer det relative saltindhold i fødevarer
  • Kød, pølse, skinke, ost, salat
  • Sikrer konstant smag
  • Nem håndtering
  • Robust og slagfast
  • Fast sonde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Display Type LCD
Kalibrering Ikke kalibreret
Alarmtyper Ingen
Model- SSX 210
Sensortyper 2-leder målesonde med guldbelagte elektroder
Nøjagtighed ±1 ciffer
Rækkevidde 0 til 100
Sats Prøvehastighed på 1 til 15 sekunder, justerbar
Opløsning 1 ciffer
Dimensioner (L x B x H) 100 x 46 x 25 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) Ca. 200 g