Få mere at vide
(±)-Salsolidine (>90%), TRC
Artikelnummer. 30420285
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30420285 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30420285 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS10000550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5784-74-7
Molekylær formel C12H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 207.27
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-1-methylisoquinoline, 1-Methyl-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 6,7-Dimethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, N-Norcarnegine
SMIL COc1cc2CCNC(C)c2cc1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Salsolidine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H17NO2/c1-8-10-7-12(15-3)11(14-2)6-9(10)4-5-13-8/h6-8,13H,4-5H2,1-3H3