Få mere at vide
Salsalate, TRC
Artikelnummer. 17973315
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17973315 100 mg
17960925 50 mg
17924425 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17973315 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS095700100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 552-94-3
Molekylær formel C14 H10 O5
Molekylvægt (g/mol) 258.23
Synonym 2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic Acid, Carbasalate Calcium Imp. D (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. E (EP), Salicylsalicylic Acid
IUPAC navn 2-(2-hydroxybenzoyl)oxybenzoesyre
SMIL OC(=O)c1ccccc1OC(=O)c2ccccc2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic Acid (Salicylsalicylic Acid)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H10O5/c15-11-7-3-1-5-9(11)14(18)19-12-8-4-2-6-10(12)13(16)17/h1-8,15H,(H,16,17)
Formel vægt 258.0528
Procent renhed >95%