Få mere at vide
Thermo Scientific™ Salmonella kromogent medium
Beskrivelse
Isoler og differentier Salmonella -arter fra andre Enterobacteriaceae med dette selektive og differentielle brugsklare medium.
Isoler og differentier Salmonella -arter fra andre Enterobacteriaceae med klar til brug Thermo Scientific™ Oxoid™ Salmonella kromogent medium. Designet til at identificere Salmonella- arter baseret på deres udnyttelse af ét kromogent substrat. Tilsætning af galdesalte, novobiocin og cefsulodin hæmmer Gram-negative organismer, henholdsvis Proteus og Pseudomonad vækst.
Isoler og differentier Salmonella -arter fra andre Enterobacteriaceae med Salmonella Chromogenic Medium.
- Letlæselig kombination af to kromogener adskiller visuelt S almonella fra andre Enterobacteriaceae.
- Selektiv for Salmonella på grund af tilsætning af galdesalte, novobiocin og cefsulodin.
- Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier.
Traditionelt afhænger medier, der bruges til at differentiere Salmonella -arter fra andre medlemmer af familien Enterobacteriaceae, af Salmonella -arters evne til at producere svovlbrinte kombineret med deres evne til at fermentere laktose. 1, 2 Dette er dog i det væsentlige utilstrækkelige metoder med et betydeligt antal arter, der ikke udviser disse egenskaber. Kromogene medier er blevet udviklet til hurtig og mere pålidelig identifikation af Salmonella .
Salmonella Chromogenic Medium kombinerer to chromogener til påvisning af Salmonella -arter, 5-Bromo-6-Chloro-3-Indolyl caprylate (Magenta-caprylate) og 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl bD galactopyranoside (X-gal). X-gal er et substrat for enzymet bD-galactosidase. De fleste Enterobacteriaceae er bD-galactosidase-positive og producerer blåfarvede kolonier på Salmonella Chromogenic Medium. Hydrolyse af kromogenet Mag-caprylat af laktose-negative Salmonella- arter resulterer i magenta-kolonier, som let kan skelnes fra andre organismers blåfarvede kolonier.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Strå |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 10 °C |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 18 g± 1,0 g |
| Mængde | 10 |