Få mere at vide
Salmeterol Xinafoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Salmeterol xinafoate |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H37NO4.C11H8O3/c27-20-23-18-22(13-14-24(23)28)25(29)19-26-15-7-1-2-8-16-30-17-9-6-12-21-10-4-3-5-11-21;12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h3-5,10-11,13-14,18,25-29H,1-2,6-9,12,15-17,19-20H2;1-6,12H,(H,13,14) |
| Formel vægt | 603.3196 |