Få mere at vide
Salmeterol Xinafoate, Mikromol™
Artikelnummer. 17962406
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17962406 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17962406 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0536.00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Salmeterol Xinafoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salmeterol xinafoate
CAS 94749-08-3
Analyt- eller komponentnavne Salmeterol xinafoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H37 N O4 . C11 H8 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Salmeterol Xinafoate, (1RS)-1-[4-Hydroxy-3-(Hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethanol 1-hydroxynaphthalene-2-carboxylate, GR 33343G, GR 33343G
InChI formel InChI=1S/C25H37NO4.C11H8O3/c27-20-23-18-22(13-14-24(23)28)25(29)19-26-15-7-1-2-8-16-30-17-9-6-12-21-10-4-3-5-11-21;12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h3-5,10-11,13-14,18,25-29H,1-2,6-9,12,15-17,19-20H2;1-6,12H,(H,13,14)
SMIL OCc1cc(ccc1O)C(O)CNCCCCCCOCCCCc2ccccc2.OC(=O)c3ccc4ccccc4c3O
IUPAC navn 2-(hydroxymethyl)-4-[1-hydroxy-2-[6-(4-phenylbutoxy)hexylamino]ethyl]phenol;1-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 603.75
Mængde 250 mg
Formel vægt 603.3196 g/mol