Få mere at vide
Salmeterol Xinafoate, LoGiCal
Artikelnummer. 30458696
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458696 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458696 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0536.00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salmeterol xinafoate
CAS 94749-08-3
Analyt- eller komponentnavne Salmeterol xinafoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H37 N O4 . C11 H8 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Salmeterol Xinafoate, (1RS)-1-[4-Hydroxy-3-(Hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethanol 1-hydroxynaphthalene-2-carboxylate, GR 33343G, GR 33343G
InChI formel InChI=1S/C25H37NO4.C11H8O3/c27-20-23-18-22(13-14-24(23)28)25(29)19-26-15-7-1-2-8-16-30-17-9-6-12-21-10-4-3-5-11-21;12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h3-5,10-11,13-14,18,25-29H,1-2,6-9,12,15-17,19-20H2;1-6,12H,(H,13,14)
Løsningstype Neat
SMIL OCc1cc(ccc1O)C(O)CNCCCCCCOCCCCc2ccccc2.OC(=O)c3ccc4ccccc4c3O
IUPAC navn 2-(hydroxymethyl)-4-[1-hydroxy-2-[6-(4-phenylbutoxy)hexylamino]ethyl]phenol;1-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 603.75
Mængde 10 mg
Formel vægt 603.3196 g/mol