Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Salmeterol xinafoat
Artikelnummer. 15793457 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15793457 100 mg 100mg
15703467 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15793457 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462171000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94749-08-3
Molekylær formel C36H45NO7
Molekylvægt (g/mol) 603.76
MDL nummer MFCD00897708
InChI nøgle XTZNCVSCVHTPAI-UHFFFAOYNA-N
Synonym salmeterol xinafoate, salmetedur, arial, serevent diskus, asmerole, betamican, dilamax, inaspir, ultrabeta, beglan
PubChem CID 56801
IUPAC navn 2-(hydroxymethyl)-4-[1-hydroxy-2-[6-(4-phenylbutoxy)hexylamino]ethyl]phenol;1-hydroxynaphthalen-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1O.OCC1=CC(=CC=C1O)C(O)CNCCCCCCOCCCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salmeterol xinafoate
Smeltepunkt 126.0°C to 128.0°C
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dmso, methanol
Formel vægt 603.75