missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Salmeterol Dimer Impurity (Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30413649
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413649 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413649 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS0901152.5MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Salmeterol Dimer Impurity (Mixture of Diastereomers)
CAS 2470130-36-8
Molekylær formel C50H72N2O7
Mængde 2.5 mg
Synonym 1-[4-Hydroxy-3-[[[2-hydroxy-2-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethyl][6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]methyl]phenyl]2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethanol, Salmeterol EP Impurity G
InChI formel InChI=1S/C50H72N2O7/c53-40-46-36-44(26-28-48(46)55)50(57)39-52(30-14-2-4-16-32-59-34-18-12-24-42-21-9-6-10-22-42)38-45-35-43(25-27-47(45)54)49(56)37-51-29-13-1-3-15-31-58-33-17-11-23-41-19-7-5-8-20-41/h5-10,19-22,25-28,35-36,49-51,53-57H,1-4,11-18,23-24,29-34,37-40H2
SMIL OC1=CC=C(C=C1CO)C(O)CN(CC2=CC(=CC=C2O)C(O)CNCCCCCCOCCCCC=3C=CC=CC3)CCCCCCOCCCCC=4C=CC=CC4
IUPAC navn 4-(1-hydroxy-2-((2-hydroxy-5-(1-hydroxy-2-((6-(4-phenylbutoxy)hexyl)amino)ethyl)benzyl)(6-(4-phenylbutoxy)hexyl)amino)ethyl)-2-(hydroxymethyl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 813.12
Formel vægt 812.53
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.