missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Salmeterol Dimer Impurity (Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30424354
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424354 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30424354 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS0901155MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Salmeterol Dimer Impurity (Mixture of Diastereomers)
CAS 2470130-36-8
Molekylær formel C50H72N2O7
Mængde 5 mg
Synonym 1-[4-Hydroxy-3-[[[2-hydroxy-2-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethyl][6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]methyl]phenyl]2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethanol, Salmeterol EP Impurity G
InChI formel InChI=1S/C50H72N2O7/c53-40-46-36-44(26-28-48(46)55)50(57)39-52(30-14-2-4-16-32-59-34-18-12-24-42-21-9-6-10-22-42)38-45-35-43(25-27-47(45)54)49(56)37-51-29-13-1-3-15-31-58-33-17-11-23-41-19-7-5-8-20-41/h5-10,19-22,25-28,35-36,49-51,53-57H,1-4,11-18,23-24,29-34,37-40H2
SMIL OC1=CC=C(C=C1CO)C(O)CN(CC2=CC(=CC=C2O)C(O)CNCCCCCCOCCCCC=3C=CC=CC3)CCCCCCOCCCCC=4C=CC=CC4
IUPAC navn 4-(1-hydroxy-2-((2-hydroxy-5-(1-hydroxy-2-((6-(4-phenylbutoxy)hexyl)amino)ethyl)benzyl)(6-(4-phenylbutoxy)hexyl)amino)ethyl)-2-(hydroxymethyl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 813.12
Formel vægt 812.53
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.