missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Salirasib, MedChemExpress
Beskrivelse
Salirasib is a Ras inhibitor that inhibits specifically both oncogenically activated Ras and growth factor receptor-mediated Ras activation, resulting in the inhibition of Ras-dependent tumor growth.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Salirasib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 162520-00-5 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H30O2S |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | S-Farnesylthiosalicylic acid Farnesyl Thiosalicylic Acid FTS |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (139.45 mM) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?