missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Salinomycin Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30007833
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007833 250 mg
18093020 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30007833 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS088805250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 55721-31-8
Molekylær formel C42 H69 O11 . Na
Molekylvægt (g/mol) 772.98
Synonym Salinomycin Sodium, Salinomycin, monosodium salt (9CI), 1,6,8-Trioxadispiro[4.1.5.3]pentadecane, salinomycin deriv., Kokcisan, Kokcisan 120G, Sacox, Salinomycin sodium, Salinomycin sodium salt, Salinopharm-premix, Sodium salinomycin, Synvertas plv. a.u.v., Salinomycin, sodium salt (1:1)
IUPAC navn sodium;(2R)-2-[(2R,5S,6R)-6-[(2S,3S,4S,6R)-6-[(3S,5S,7R,9S,10S,12R,15R)-3-[(2R,5R,6S)-5-ethyl-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]-15-hydroxy-3,10,12-trimethyl-4,6,8-trioxadispiro[4.1.5^{7}.3^{5}]pentadec-13-en-9-yl]-3-hydroxy-4-methyl-5-oxooctan-2-yl]-5-methyloxan-2-yl]butanoate
SMIL [Na+].CC[C@H]([C@H]1CC[C@H](C)[C@@H](O1)[C@@H](C)[C@H](O)[C@H](C)C(=O)[C@H](CC)[C@H]2O[C@@]3(O[C@@]4(CC[C@](C)(O4)[C@H]5CC[C@](O)(CC)[C@H](C)O5)[C@H](O)C=C3)[C@H](C)C[C@@H]2C)C(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Salinomycin sodium salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C42H70O11.Na/c1-11-29(38(46)47)31-15-14-23(4)36(50-31)27(8)34(44)26(7)35(45)30(12-2)37-24(5)22-25(6)41(51-37)19-16-32(43)42(53-41)21-20-39(10,52-42)33-17-18-40(48,13-3)28(9)49-33;/h16,19,23-34,36-37,43-44,48H,11-15,17-18,20-22H2,1-10H3,(H,46,47);/q;+1/p-1/t23-,24-,25+,26-,27-,28-,29+,30-,31+,32+,33+,34+,36+,37-,39-,40+,41-,42-;/m0./s1
Formel vægt 772.4738
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.