missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Salinomycin sodium salt, MedChemExpress

Artikelnummer. 16413367
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16413367 50 mg 50mg
16403576 25 mg 25mg
16407316 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16413367 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17439

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Salinomycin sodium salt (Salinomycin sodium), an antibiotic potassium ionophore, is a potent inhibitor of Wnt/β-catenin signaling. Salinomycin sodium salt (Salinomycin sodium) acts on the Wnt/Fzd/LRP complex, blocks Wnt-induced LRP6 phosphorylation, and causes degradation of the LRP6 protein. Salinomycin sodium salt (Salinomycin sodium) shows selective activity against human cancer stem cells.

Salinomycin sodium salt (Salinomycin sodium), an antibiotic potassium ionophore, is a potent inhibitor of Wnt/β-catenin signaling. Salinomycin sodium salt (Salinomycin sodium) acts on the Wnt/Fzd/LRP complex, blocks Wnt-induced LRP6 phosphorylation, and causes degradation of the LRP6 protein. Salinomycin sodium salt (Salinomycin sodium) shows selective activity against human cancer stem cells.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Salinomycin sodium salt
Fysisk form Solid
CAS 55721-31-8
Farve Light Yellow
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C42H69NaO11
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym Salinomycin sodium Sodium salinomycin
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (129.37 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL [H][C@]1([C@](C)(CC2)O[C@]32[C@H](O)C=C[C@]4(O[C@]([H])([C@@H](CC)C([C@@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@]5([H])O[C@]([C@@H](CC)C(O[Na])=O)([H])CC[C@@H]5C)=O)[C@@H](C)C[C@H]4C)O3)CC[C@@](CC)(O)[C@H](C)O1
Molekylvægt (g/mol) 772.98
Formel vægt 772.98
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.