Få mere at vide
Saltvands-natriumcitrat (SSC), 20X opløsning (molekylærbiologi), Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-28462
Mængde:
1L
4L
20L
Pakningsstørrelse:
1 L
20 L
4 L
Artikelnummer. 10785104
Brand: Fisher BioReagents BP132520
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Saltvandsnatriumcitrat (–SSC) bruges som en buffer i Southern-overførselsprotokoller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Saltvand-natriumcitrat
Koncentration 2,9 til 3,1 mio
pH 7
Fysisk form Væske
Mængde 20L
DNase DNase fri
Grad Molekylær biologi