Få mere at vide
Saltvands-natriumcitrat (SSC), 20X opløsning (molekylærbiologi), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10785104
Skift visning
Mængde:
1L
4L
20L
Pakningsstørrelse:
1 L
20 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10785104 20L 20 L
10418353 1L 1 L
10183433 4L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10785104 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP132520
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-04-2027
Saltvandsnatriumcitrat (–SSC) bruges som en buffer i Southern-overførselsprotokoller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Saltvand-natriumcitrat
Koncentration 2,9 til 3,1 M
pH 7
Fysisk form Væske
Mængde 20L
DNase DNase-fri
Grad Molekylærbiologi