Få mere at vide
Salidroside, TRC
Artikelnummer. 30011484
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011484 50 mg
30003565 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011484 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS08860050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10338-51-9
Molekylær formel C14 H20 O7
Molekylvægt (g/mol) 300.3
Synonym Salidroside, Sallidroside, Tyrosol alpha-(beta-D-glucopyranoside), Rhodioloside, Rhodosin, 4-Hydroxy-phenyl-2-ethyl-beta-D-glucopyranoside, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl-beta-D-glucopyranoside, p-Hydroxyphenethyl Glucopyranoside, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl beta-D-Glucopyranoside, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl-β-D-glucopyranoside, 4-Hydroxy-phenyl-2-ethyl-β-D-glucopyranoside, Tyrosol α-(β-D-Glucopyranoside)
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[2-(4-hydroxyphenyl)ethoxy]oxan-3,4,5-triol
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](OCCc2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salidroside
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H20O7/c15-7-10-11(17)12(18)13(19)14(21-10)20-6-5-8-1-3-9(16)4-2-8/h1-4,10-19H,5-7H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Formel vægt 300.1209