Få mere at vide
Salicylursyre, LoGiCal
Artikelnummer. 30461511
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461511 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461511 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0045.15
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy Hippuric Acid
CAS 487-54-7
Analyt- eller komponentnavne 2-Hydroxy Hippuric Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H9 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Glycine, N-(2-hydroxybenzoyl)-Hippuric acid, o-hydroxy- (8CI), Salicyluric acid (6CI), (2-Hydroxybenzoyl)glycine, 2-Hydroxyhippuric acid, N-(o-Hydroxybenzoyl)glycine, N-Salicyloylglycine, NSC 524135, Salicyloylglycine, o-Hydroxyhippuric acid
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13)
Løsningstype Fedt
SMIL OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1O
IUPAC navn 2-[(2-hydroxybenzoyl)amino]eddikesyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 195.17
Mængde 10 mg
Formel vægt 195,0532 g/mol