Få mere at vide
Salicylsalicylsyre, 98%
Artikelnummer. 13448358 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13448358 100 g Glasflaske 100g
10336590 25 g Glasflaske 25g
13438358 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13448358 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 133401000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 552-94-3 | C14H10O5 | 258,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 552-94-3
Molekylær formel C14H10O5
Molekylvægt (g/mol) 258.22
MDL nummer MFCD00020252
InChI nøgle WVYADZUPLLSGPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym salsalate, sasapyrine, salicylsalicylic acid, disalicylic acid, disalcid, sasapyrinum, saloxium, 2-carboxyphenyl salicylate, salina, diacesal
PubChem CID 5161
ChEBI CHEBI:9014
IUPAC navn 2-(2-hydroxybenzoyl)oxybenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)OC2=CC=CC=C2C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salicylsalicylic acid
Navn note 99%
Smeltepunkt 139,0 °C til 151,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 10,II,54
Merck Index 15,8477
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: hydrolyse. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og ether, sparsomt opløselig i benzen, let opløselig i acetone
Formel vægt 258.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salicylsalicylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.