missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Salicylideneaniline, 97%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11329976 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11329976 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11329976 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 338980250
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Salicylideneaniline
Navn note 98%
CAS 779-84-0
Smeltepunkt 49.4°C to 52.4°C
Farve Tan to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C13H11NO
Lineær formel C6H5NCHC6H4(OH)
Mængde 25 g
Synonym n-salicylideneaniline, phenol, 2-e-phenylimino methyl, n-salicylalaniline, 2-hydroxybenzalaniline, o-hydroxy benzylidene aniline, acmc-20m6ov, acmc-1bijs, n-o-hydroxybenzylidene aniline, 2-e-phenyliminomethyl phenol, phenol,2-phenylimino methyl
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone, dichloromethane, chloroform, slightly soluble in hexane, methanol
InChI nøgle GVHXCXKLYZOBKS-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC=C2C=CC=CC2=O
IUPAC navn 6-(anilinomethylidene)cyclohexa-2,4-dien-1-one
Molekylvægt (g/mol) 197.24
PubChem CID 6740751
Formel vægt 197.24
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salicylideneaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.