Få mere at vide
Salicylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Salicylic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10) |
| Formel vægt | 138.0317 |
| Procent renhed | >95% |