missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Salicylic Acid, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15836600
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15836600 1 kg
15826600 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15836600 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8187311000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 69-72-7

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Salicylic Acid
Smeltepunkt 157°C to 159°C
Kogepunkt 211°C/1013 hPa
Tæthed 1.443 g/cm3 at 20°C
Mængde 1 kg
MDL nummer MFCD00002439
Synonym Salicylic acid, 2-Hydroxybenzoic acid, Salicylic acid
Molekylvægt (g/mol) 138.12
Grad Ungraded
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.