Få mere at vide
Salicylic acid-pentyl ester 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Salicylic acid-pentyl ester |
| CAS | 2050-08-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Salicylic acid-pentyl ester |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C12 H16 O3 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Salicylic acid, amyl ester (4CI), Salicylic acid, pentyl ester (6CI,8CI), 2-Hydroxybenzoic acid pentyl ester, Amyl salicylate, NSC 403668, NSC 44877, NSC 46125, Pentyl salicylate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-2-3-6-9-15-12(14)10-7-4-5-8-11(10)13/h4-5,7-8,13H,2-3,6,9H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCOC(=O)c1ccccc1O |
| Vis mere |