Få mere at vide
Salicylic acid-pentyl ester 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309535
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309535 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309535 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16904200AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salicylic acid-pentyl ester
CAS 2050-08-0
Analyt- eller komponentnavne Salicylic acid-pentyl ester
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C12 H16 O3
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Salicylic acid, amyl ester (4CI), Salicylic acid, pentyl ester (6CI,8CI), 2-Hydroxybenzoic acid pentyl ester, Amyl salicylate, NSC 403668, NSC 44877, NSC 46125, Pentyl salicylate
InChI formel InChI=1S/C12H16O3/c1-2-3-6-9-15-12(14)10-7-4-5-8-11(10)13/h4-5,7-8,13H,2-3,6,9H2,1H3
SMIL CCCCCOC(=O)c1ccccc1O
IUPAC navn pentyl 2-hydroxybenzoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 208.25
Mængde 1 ml
Formel vægt 208.1099 g/mol