Få mere at vide
Salicylsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17972426
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17972426 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17972426 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0045.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Salicylsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salicylic Acid
CAS 69-72-7
Analyt- eller komponentnavne Salicylic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H6 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Salicylic Acid, 2-Hydroxybenzoic Acid, Lamivudine Imp. C (EP), Sulfasalazine Imp. H (EP), Carbasalate Calcium Imp. C (EP), Mesalazine Imp. H (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. C (EP), Hydroxyethyl Salicylate Imp. A (EP), Lamivudine related, Salicylic acid CCI14008X, Acetylsalicylic Acid Impurity C, Carbasalate Calcium Impurity C, Hydroxyethyl Salicylate Impurity A, Lamivudine Impurity C, Mesalazine Impurity H, Sulfasalazine Impurity H, Carbasalate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
SMIL OC(=O)c1ccccc1O
IUPAC navn 2-hydroxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 138.12
Mængde 250 mg
Formel vægt 138,0317 g/mol