missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Salicylic Acid Methyl Ether-d3, TRC

Artikelnummer. 30411042
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411042 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30411042 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS088112100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Salicylic Acid Methyl Ether-d3
CAS 96739-36-5
Molekylær formel C8H5D3O3
Mængde 100 mg
Synonym o-Methoxybenzoic Acid-d3, o-Anisic Acid-d3 (8CI), 2-Methoxybenzoic Acid-d3, NSC 3778-d3, O-Methylsalicylic Acid-d3
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])OC1=C(C(O)=O)C=CC=C1
IUPAC navn 2-(methoxy-d3)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 155.17
Formel vægt 155.07
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.