Få mere at vide
Salicylsyre, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16695783
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
16695783 1 kg
1 options
Artikelnummer. 16695783 Leverandør Fluka Leverandørnr. 27301H1KG
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Opfylder analytiske specifikationer for Ph. Eur., BP, USP 99,5-100,5% (beregnet for det tørrede stof)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 69-72-7
Udseende Overholdelse
Mængde 1 kg
Tab ved tørring Max. 0,3 %
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
Procent renhed 99,5 til 100,5 %
Grad Reagensfarmakopésyrer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salicylic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: salicylic acid