Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Salicylic acid |
| Navn note | Til ACS-analyse |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.443g/mL |
| Mængde | 500 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Formel vægt | 138.12 |