Få mere at vide
Salicylic Acid Acyl Glucoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Salicylic Acid Acyl Glucoside |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O8/c14-5-8-9(16)10(17)11(18)13(20-8)21-12(19)6-3-1-2-4-7(6)15/h1-4,8-11,13-18H,5H2/t8-,9-,10+,11-,13+/m1/s1 |
| Formel vægt | 300.0845 |