Få mere at vide
Salicylic Acid Acyl-Beta-D-glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Salicylic Acid Acyl-beta-D-glucuronide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14O9/c14-6-4-2-1-3-5(6)12(20)22-13-9(17)7(15)8(16)10(21-13)11(18)19/h1-4,7-10,13-17H,(H,18,19)/t7-,8-,9+,10-,13-/m0/s1 |
| Formel vægt | 314.0638 |
| Procent renhed | >95% |