Få mere at vide
Salicylsyre, ACS, 99+%
Artikelnummer. 15411177
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15411177 2500 g 2500g
11307358 100 g 100g
11397348 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15411177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030782.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 69-72-7 | C7H6O3 | 138,12 g/mol
Salicylsyre bruges som fødevarekonserveringsmiddel såvel som til behandling af mange hudlidelser såsom acne, skæl, psoriasis og seborrheisk dermatitis i hud og hovedbund. Det er et antiseptisk middel. Det bruges hovedsageligt i den farmaceutiske industri til fremstilling af antipyretiske, smertestillende, antiinflammatoriske og vanddrivende lægemidler. Det bruges også i farvestofindustrien til fremstilling af azo-direkte farvestoffer og sur bejdsemiddelfarvning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-72-7
Molekylær formel C7H6O3
Molekylvægt (g/mol) 138.12
MDL nummer MFCD00002439
InChI nøgle YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
IUPAC navn 2-hydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salicylic acid
Smeltepunkt 158 °C til 160 °C
Kogepunkt 211 °C (20 mmHg)
Tæthed 1.443 g/mL
Mængde 2500 g
Flammepunkt 157 °C (315 °F)
Fysisk form Pulver
Beilstein 774890
Merck Index 14,8332
Opløselighedsinformation Opløselig i kulstofterachlorid, benzen, propanol, absolut ethanol, acetone, toluen og ether; Let opløselig i koldt vand; Mere opløseligt i kogende vand; Vandopløseligheden er øget med Na3PO4, alkaliacetater eller alkalicitrater.
Formel vægt 138.12
Procent renhed ≥99%
Grad ACS