Få mere at vide
Salicylsyre, ACS, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397348
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397348 500 g 500g
11307358 100 g 100g
15411177 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 11397348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030782.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
CAS: 69-72-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
Salicylsyre bruges som fødevarekonserveringsmiddel såvel som til behandling af mange hudlidelser såsom acne, skæl, psoriasis og seborrheisk dermatitis i hud og hovedbund. Det er et antiseptisk middel. Det bruges hovedsageligt i den farmaceutiske industri til fremstilling af antipyretiske, smertestillende, antiinflammatoriske og vanddrivende lægemidler. Det bruges også i farvestofindustrien til fremstilling af azo-direkte farvestoffer og sur bejdsemiddelfarvning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-72-7
Molekylær formel C7H6O3
Molekylvægt (g/mol) 138.12
MDL nummer MFCD00002439
InChI nøgle YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
IUPAC navn 2-hydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salicylic acid
Smeltepunkt 158°C to 160°C
Kogepunkt 211°C (20mmHg)
Beilstein 774890
Merck Index 14,8332
Opløselighedsinformation Soluble in carbon terachloride,benzene,propanol,absolute ethanol,acetone,toluene and ether; Slightly soluble in cold water; More soluble in boiling water; Water solubility increased by Na3PO4,alkali acetates or alkali citrates.
Formel vægt 138.12
Procent renhed ≥99%
Grad ACS
Tæthed 1.443 g/mL
Mængde 500 g
Flammepunkt 157°C (315°F)
Fysisk form Pulver