Få mere at vide
Salicylsyre, ACS, 99+%
Beskrivelse
Salicylsyre bruges som fødevarekonserveringsmiddel såvel som til behandling af mange hudlidelser såsom acne, skæl, psoriasis og seborrheisk dermatitis i hud og hovedbund. Det er et antiseptisk middel. Det bruges hovedsageligt i den farmaceutiske industri til fremstilling af antipyretiske, smertestillende, antiinflammatoriske og vanddrivende lægemidler. Det bruges også i farvestofindustrien til fremstilling af azo-direkte farvestoffer og sur bejdsemiddelfarvning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Salicylic acid |
| Smeltepunkt | 158 °C til 160 °C |
| Kogepunkt | 211 °C (20 mmHg) |
| Tæthed | 1.443 g/mL |
| Mængde | 100 g |
| Flammepunkt | 157 °C (315 °F) |
| Fysisk form | Pulver |
| Beilstein | 774890 |
| Merck Index | 14,8332 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kulstofterachlorid, benzen, propanol, absolut ethanol, acetone, toluen og ether; Let opløselig i koldt vand; Mere opløseligt i kogende vand; Vandopløseligheden er øget med Na3PO4, alkaliacetater eller alkalicitrater. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Salicylic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Salicylic acid