Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Salicylic acid |
| Smeltepunkt | 158,0 °C til 161,0 °C |
| Kogepunkt | 211,0 °C (20,0 mmHg) |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Beilstein | 10, 43 |
| Merck Index | 15, 8469 |
| Formel vægt | 138.12 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Mængde | 1 kg |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Salicylic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.