Få mere at vide
Salicylic acid, 99%
Product Code. 11464953
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 g
500 g
2500 g
Unit Size:
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11464953 2500 g 2500g
11493980 250 g -
11454953 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11464953 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12253.0E
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69-72-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
Salicylsyre bruges som fødevarekonserveringsmiddel samt til behandling af mange hudlidelser såsom acne, skæl, psoriasis og seborrheisk dermatitis i hud og hovedbund. Det er et antiseptisk middel. Det bruges hovedsageligt i den farmaceutiske industri til fremstilling af antipyretiske, smertestillende, antiinflammatoriske og vanddrivende lægemidler. Det bruges også i farvestofindustrien til fremstilling af azo-direkte farvestof og til sur bejdsefarvning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Salicylsyre bruges som fødevarekonserveringsmiddel såvel som til behandling af mange hudlidelser såsom acne, skæl, psoriasis og seborrheisk dermatitis i hud og hovedbund. Det er et antiseptisk middel. Det bruges hovedsageligt i den farmaceutiske industri til fremstilling af antipyretiske, smertestillende, antiinflammatoriske og vanddrivende lægemidler. Det bruges også i farvestofindustrien til fremstilling af azo-direkte farvestof og til sur bejdsefarvning.
Opløselighed
Opløseligt i kulstofterachlorid, benzen, propanol, absolut ethanol, acetone, toluen og ether. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser, jod, jern og jernsalte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 69-72-7
Molekylær formel C7H6O3
Molekylvægt (g/mol) 138.12
MDL nummer MFCD00002439
InChI nøgle YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
IUPAC navn 2-hydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Salicylic acid
Smeltepunkt 158°C to 160°C
Kogepunkt 211°C (20mmHg)
Beilstein 774890
Merck Index 14,8332
Opløselighedsinformation Soluble in carbon terachloride,benzene,propanol,absolute ethanol,acetone,toluene and ether. Slightly soluble in water.
Formel vægt 138.12
Procent renhed 99%
Tæthed 1.443
Mængde 2500 g
Flammepunkt 157°C (315°F)
Følsomhed Lysfølsom
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Salicylic acid
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Salicylic acid