Få mere at vide
Salicylsyre, 99%
Description
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Salicylsyre bruges som fødevarekonserveringsmiddel såvel som til behandling af mange hudlidelser såsom acne, skæl, psoriasis og seborrheisk dermatitis i hud og hovedbund. Det er et antiseptisk middel. Det bruges hovedsageligt i den farmaceutiske industri til fremstilling af antipyretiske, smertestillende, antiinflammatoriske og vanddrivende lægemidler. Det bruges også i farvestofindustrien til fremstilling af azo-direkte farvestof og til sur bejdsefarvning.
Opløselighed
Opløseligt i kulstofterachlorid, benzen, propanol, absolut ethanol, acetone, toluen og ether. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser, jod, jern og jernsalte.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Salicylic acid |
| Smeltepunkt | 158 °C til 160 °C |
| Kogepunkt | 211 °C (20 mmHg) |
| Tæthed | 1.443 |
| Mængde | 500 g |
| Flammepunkt | 157 °C (315 °F) |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Beilstein | 774890 |
| Merck Index | 14,8332 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kulstofterachlorid, benzen, propanol, absolut ethanol, acetone, toluen og ether. Let opløselig i vand. |
| Show More |
Safety and Handling
- Salicylic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Salicylic acid